Key Documents
W213519
Benzyl acetate
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
23 mmHg ( 110 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
862 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
tw
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?