Merck
PHR1211
Supelco
Butyl acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
1741921
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1082606
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
790 °F
granice wybuchowości
7.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9024 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Prateek Kathel et al.
ISA transactions, 49(1), 130-137 (2009-10-10)
This work deals with the dynamics and control of a high-purity batch distillation column with chemical reaction. A heterogeneous esterification reaction between the acetic acid and butanol takes place to produce butyl acetate. The process model is formulated considering variable
Matias Rauma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(11), 4365-4375 (2009-03-14)
Recent work in our laboratory shows that it is possible to reproducibly measure the weight change over time of a piece of porcine skin exposed to a chemical vapor by thermogravimetric analysis (TGA), that is, using a microbalance maintained at
F J Alvarez-Hornos et al.
Journal of environmental management, 92(8), 1978-1985 (2011-05-03)
The effect of using ground tire rubber (GTR) as an adsorptive material in the removal of a 2:1:1 weight mixture of n-butyl acetate, toluene and m-xylene by using a peat biofilter under different intermittent conditions was investigated. The performance of
Andréa B Martins et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(5), 1155-1160 (2013-03-05)
The influence of low-frequency ultrasound (40 kHz) in the esterification reaction between acetic acid and butanol for flavor ester synthesis catalyzed by the commercial immobilized lipase B from Candida antarctica (Novozym 435) was evaluated. A central composite design and the
Yung-Chieh Tsao et al.
The Science of the total environment, 409(17), 3158-3165 (2011-05-31)
This study evaluated the efficacy of simultaneously employing three open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometers with 3-day consecutive monitoring, using an odor episode as an example. The corresponding monitoring paths were allocated among the possible emission sources of a semiconductor
Produkty
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokoły
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10