Merck
PHR2729
Supelco
2-Methyl-1-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1730878
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1437053
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
10.6 %
opakowanie
pkg of 1.2 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6222 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)