Merck
PHR1666
Supelco
Diethyl Ether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Diethyl ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
320 °F
jakość
pharmaceutical secondary standard
granice wybuchowości
36.5 %
opakowanie
pkg of 3 × 1.2 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter dietylowy jest niepolarnym lotnym rozpuszczalnikiem organicznym, powszechnie stosowanym jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny w ekstrakcji ciecz-ciecz do oddzielania pozostałości poreakcyjnych z produktów syntetycznych.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Eter dietylowy może być stosowany jako wzorzec odniesienia rozpuszczalnika do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii gazowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0145 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Residual solvent testing: a review of gas-chromatographic and alternative techniques
B'Hymer C
Pharmaceutical Research, 20(3), 337-344 (2003)
Determination of residual solvent levels in bulk pharmaceuticals by capillary gas chromatography
Smith ID and Waters DG
Analyst, 116(12), 1327-1331 (1991)
Organic solvents in the pharmaceutical industry
Grodowska K and Parczewski A
Acta Poloniae Pharmaceutica, 67(1), 3-12 (2010)
Produkty
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokoły
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10