Key Documents
673811
Diethyl ether
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Polecane produkty
product name
Diethyl ether, anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
zawiera
BHT as inhibitor
granice wybuchowości
36.5 %
zanieczyszczenia
Alcohol (as CH3CH2OH), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.03% Water
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Diethyl ether ACS grade solvent is used in:
- Routine chemical synthesis
- Drying & purification
- Critical labware cleaning
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup