Key Documents
91238
Diethyl ether
analytical standard
Synonim(y):
Ether, Ethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
2311 hPa ( 60 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
temp. samozapłonu
320 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zawiera
~0.0005% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
granice wybuchowości
36.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.1% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokoły
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10