Merck
63660
Supelco
(−)-Menthol
analytical standard
Synonim(y):
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Beilstein:
1902293
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −50±1°, c = 10% in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~43 °C
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Klucz InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Opis ogólny
(-)-Menthol is a cyclic terpene alcohol that occurs in mentha species.It is responsible for their distinctive odor and flavor.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Important resolving agent for acids, recent applications include; Crystallization-induced asymmetric transformation of malonates ; Chiral auxiliary
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Menthol: a refreshing look at this ancient compound
Patel T, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 873-878 (2007)
J.-M. Brunel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7313-7313 (1993)
N. Katagiri et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 227-227 (1988)
M. Ihara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 9-9 (1988)
G. Solladie et al.
Synthesis, 173-173 (1987)
Protokoły
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol