Merck
00580590
(−)-Menthol
primary reference standard
Synonim(y):
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Beilstein:
1902293
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Klucz InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: mentha
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
A Gelal et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 66(2), 128-135 (1999-08-25)
Menthol is widely used in a variety of commercial products and foods, but its clinical pharmacology is not well studied. To determine the disposition kinetics and to examine subjective and cardiovascular effects of menthol, we conducted a crossover placebo-controlled study
J Prescott
Physiology & behavior, 66(5), 741-749 (1999-07-15)
Studies using capsaicin-saturated filter papers have shown that the intensity of oral irritation tends to grow over successive samples, a phenomenon known as sensitization. If a hiatus of 5-15 min is then introduced, the intensity of irritation produced by a