Kluczowe dokumenty
249599
Dioctyl ether
99%
Synonim(y):
Octyl ether
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
286-287 °C (lit.)
mp
−7.6 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCCCCCCCOCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
NKJOXAZJBOMXID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 11nm-sized monodisperse iron nanoparticles
- cobalt ferrite nanocrystals with a particle diameter of 6nm
- CoPt-polymer nanostructured composites
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?