Kluczowe dokumenty
513121
sec-Butyl ether
96%
Synonim(y):
Di-sec-butyl ether
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
gęstość
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)