Merck
676713
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-3-chloropropane
97%
Synonim(y):
DBCP
About This Item
Wzór liniowy:
CH2BrCHBrCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.33
Beilstein:
1732077
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
gęstość
2.081 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Klucz InChI
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Do przygotowania można użyć 1,2-dibromo-3-chloropropanu:
  • Dibromochloropropanu znakowanego radem trytu.
  • KoniugatówL-glutationu, które są używane do alkilowania DNA w celu uzyskania adduktów N7-guanylowych.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Testes
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved synthesis of labelled dibromochloropropane
Buchman O, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 18(12), 1713-1719 (1981)
Isolation and characterization of N7-guanyl adducts derived from 1, 2-dibromo-3-chloropropane
Humphreys WG, et al.
Chemical Research in Toxicology, 4(4), 445-453 (1991)
S Teramoto et al.
Mutation research, 221(1), 1-9 (1989-07-01)
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) is a nematocide, which has been used extensively as a soil fumigant in agriculture. Since sterility was found among male workers involved in the manufacture of DBCP, great concern has been focused on the genetic hazards of DBCP.
Heather A Clark et al.
Journal of environmental science and health. Part C, Environmental carcinogenesis & ecotoxicology reviews, 23(2), 215-260 (2005-11-18)
Dibromochloropropane (1,2-dibromo-3-chloropropane, DBCP), a pesticide used widely for over 20 years to control nematodes on crops, turf and in nurseries, was banned by the United States Environmental Protection Agency (US EPA) in 1977 because of evidence of infertility in men
Jae-Chun Ryu et al.
Mutagenesis, 17(4), 301-307 (2002-07-12)
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP), a soil fumigant against nematodes, has been extensively studied for genotoxicity, carcinogenicity and damage to male reproduction-related organs, as a possible endocrine disruptor. However, the precise mechanisms involved in DBCP-induced mutagenesis and carcinogenesis are as yet unknown. Thus