Kluczowe dokumenty
235377
Butyl methyl ether
99%
Synonim(y):
α-Methoxybutane, 1-Methoxybutane, Methyl butyl ether, Methyl n-butyl ether, n-Butyl methyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
139 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
gęstość
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCCCOC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
CXBDYQVECUFKRK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?