Key Documents
111333
Dipropyl ether
≥99%
Synonim(y):
Propyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
55 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380 (lit.)
tw
88-90 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?