Key Documents
8.02892
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
for synthesis
Synonim(y):
Dibutyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
205-575-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
6.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
175 °C
siła działania
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9-8.5 % (v/v)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
tw
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temp. przejścia
flash point 25 °C
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość
0.769 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup