Merck
D72204
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloropropane
99%
Synonim(y):
Trimethylene dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
Beilstein:
505960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCCCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R Rodriguez-Arnaiz
Environmental and molecular mutagenesis, 31(4), 390-401 (1998-07-08)
Biotransformation of several structurally related 2B compounds to reactive metabolites was evaluated in the somatic w/w+ assay of Drosophila melanogaster. Chemicals tested were the dichlorinated alkanes dichloromethane (DCM), 1,2-dichloroethane (DCE), and 1,3-dichloropropane (DCP); the thiouracil derivatives 5-methyl, 2-thiouracil (5M2TU), 6-methyl
D W Herr et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 35(1), 31-48 (1997-01-01)
Previous research showed that acute exposure to dichloromethane (DCM) produced a selective reduction in peak N30 of flash evoked potentials (FEPs) in rats. In contrast, acute exposures to p-xylene or toluene selectively reduced FEP peak N160. The present experiments compared
Biological effect monitoring.
C T Evelo et al.
Archives of toxicology. Supplement. = Archiv fur Toxikologie. Supplement, 15, 268-277 (1992-01-01)
Stefaan De Neve et al.
Journal of environmental quality, 33(5), 1647-1652 (2004-09-10)
The effect of soil fumigation on N mineralization and nitrification needs to be better quantified to optimize N fertilizer advice and predict NO(-)(3) concentrations in crops and NO(-)(3) leaching risks. Seven soils representing a range in soil texture and organic
1,3-Dichloropropene (technical grade).
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 91-93 (2004-08-25)
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis