Merck
105465
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobutane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(Cl)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
28 mmHg ( 32 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
temp. samozapłonu
529 °F
granice wybuchowości
2.25-9.25 %, 20 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCC(Cl)CCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
PQBOTZNYFQWRHU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Dichlorobutane causes the alkylation of benzene using aluminium chloride or liquid hydrogen fluoride as catalyst.
Zastosowanie
1,2-Dichlorobutane was used to evaluate temperature-composition phase diagrams of binary mixtures composed of a haloalkane dissolved in either 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate or 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfonate.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The alkylation of benzene with 1, 2-dichloroalkanes.
Ransley D L.
The Journal of Organic Chemistry, 31(11), 3595-3599 (1966)
Zainab Rahmat et al.
SpringerPlus, 5(1), 1954-1954 (2016-12-10)
Paratyphoid fever caused by Salmonella enterica serovar Paratyphi A is becoming a serious health problem in Asian countries particularly Pakistan, China and India and situation is aggravated by current unavailability of a licensed vaccine. This study was designed to purify
Francisco J Deive et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(21), 7329-7337 (2010-05-08)
The temperature-composition phase diagrams of 40 binary mixtures composed of a haloalkane dissolved in either 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate or 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfonate were measured from ambient temperature to the boiling point temperature of the solute. The coexistence curves corresponding to liquid-liquid equilibria
Camilla Vester Lauritsen et al.
International journal of food microbiology, 300, 14-21 (2019-04-17)
It is well established, that certain bacteria within the Brochothrix, Carnobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, and Leuconostoc genera have an important role in the spoilage of chill stored poultry meat packaged in modified atmosphere. However, little is known about the role of