WHA10461300
Whatman® FP 050/0 filter holder
FP050/0, upper section only
Synonim(y):
Z698520
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10461300
Whatman Article No. 28415726 (US reference)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Żeński wlot Luer Lock jest kompatybilny z typowymi strzykawkami. Polisulfonowa obudowa może być sterylizowana w autoklawie z membraną na miejscu w zastosowaniach wymagających sterylnego zespołu filtra.
Cechy i korzyści
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa polisulfonowego zapewnia umiarkowaną kompatybilność chemiczną przy mniejszej masie niż w przypadku uchwytów filtrów ze stali nierdzewnej.
- Uchwyty filtrów polisulfonowych są często używane do klarowania, odpowietrzania, usuwania cząstek stałych lub zbierania ze strumieni wodnych, powietrza lub gazu.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)