XX5004700
Aerosol Standard Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Standard Filter Holder, 47mm, stainless steel
Synonim(y):
Uchwyt filtra ze stali nierdzewnej
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Poziom jakości
Długość
17.8 cm
Średnica
6.9 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
dopasowywanie
11 mm O.D. inlet hose connector
11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices)
outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Aerosol Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Zasada
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13