Kluczowe dokumenty
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-dichlorobutan
for synthesis
Synonim(y):
Chlorek tetrametylenu
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
203-778-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
220 °C
siła działania
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
temp. przejścia
flash point 53 °C
gęstość
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup