Merck
482331
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl ether
98%
Synonim(y):
Bis(4-chlorobutyl) ether
About This Item
Wzór liniowy:
[Cl(CH2)4]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
Klucz InChI
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Eter 4-chlorobutylowy jest zwykle stosowany jako łącznik zawierający eter podczas syntezy związków organicznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single-molecule conductance determinations on HS (CH2) 4O (CH2) 4SH and HS (CH2) 2O (CH2) 2O (CH2) 2SH, and comparison with alkanedithiols of the same length.
Scullion LE, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 24(16), 164211-164211 (2012)
High-dilution cyclization of polyoxapentacosanodinitriles.
Newman MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(20), 2863-2870 (1975)
Fabrication of surface-modified hydrogels with polyion complex for controlled release.
Takemoto Y, et al.
Chemistry of Materials, 22(9), 2923-2929 (2010)