Kluczowe dokumenty
M50834
1-Methylimidazole
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
N-metyloimidazol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
977 °F
granice wybuchowości
15.7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M50834-2.5L | |
M50834-500ML | |
M50834-100G | 4061838258502 |
M50834-100ML | |
M50834-3KG | 4061838134400 |
M50834-500G | 4061838258519 |
M50834-5ML |