Kluczowe dokumenty
108014
Benzyl ether
98%
Synonim(y):
Dibenzyl ether
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
ciąg SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzyl ether is a plasticizer for nitrocellulose and a solvent in perfumery.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
108014-3KG | 4061838677761 |
108014-1KG | 4061838677464 |
108014-25G | 4061838677471 |