Merck
261505
Sigma-Aldrich
Dihexyl ether
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
Beilstein:
1738177
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4204 (lit.)
bp
228-229 °C (lit.)
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Eter diheksylowy został użyty jako:
  • wspomagana membrana cieczowa w metodzie mikroekstrakcji z fazy ciekłej z wykorzystaniem włókien wydrążonych do oznaczania związków nitrofenolowych z cząstek aerozolu atmosferycznego
  • rozpuszczalnik ekstrakcyjny do wykrywania awermektyn w wodzie strumieniowej za pomocą techniki mikroekstrakcji z fazy ciekłej wspomaganej włóknami wydrążonymi w połączeniu z LC-MS/MS
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mohammad Bazregar et al.
Journal of chromatography. A, 1429, 13-21 (2015-12-30)
A simple and efficient approach is introduced for the improvement of the clean-up and applicability of the dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method in complicated matrices. For this purpose, two dispersive microextraction methods were combined, and the tandem dispersive liquid-liquid microextraction
María Ramos Payán et al.
Journal of chromatography. A, 1556, 29-36 (2018-05-08)
A new geometry for a versatile microfluidic-chip device based liquid phase microextraction was developed in order to enhance the preconcentration in microfluidic chips and also to enable double-flow and stopped-flow working modes. The microchip device was combined with a HPLC
María Ramos-Payan et al.
Talanta, 165, 496-501 (2017-02-06)
A fast double-flow microfluidic based liquid phase microextraction (DF-µLPME) combined with a HPLC-UV procedure using diode array detection has been developed for the determination of the four most widely used parabens: Ethyl 4-hydroxybenzoate (EtP), Propyl 4-hydroxybenzoate (PrP), Butyl 4-hydroxybenzoate (BuP)
Cristina Román-Hidalgo et al.
Talanta, 199, 290-295 (2019-04-07)
A chitosan membrane composed by 60% (w/w) chitosan and 40% (w/w) Aliquat®336 has been proposed as a new biopolymeric support for electromembrane extraction. The new support has been characterized by Scanning Electron Microscopy, resulting a 30-35 µm thickness. Amoxicillin, nicotinic acid
Peyman Moradi et al.
Journal of separation science, 42(4), 897-905 (2018-12-18)
A simple method is introduced providing a highly clean microextraction for the determination of some anti-inflammatory drugs as the model analytes in human urine and environmental matrices. This method is based upon the implementation of two consecutive emulsification liquid-phase microextractions