Merck
250821
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
Beilstein:
881041
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Klucz InChI
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate has been used in the synthesis of:
  • fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
  • 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
  • 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Colorimetric 'naked-eye'and fluorescent sensors for anions based on amidourea functionalised 1, 8-naphthalimide structures: anion recognition via either deprotonation or hydrogen bonding in DMSO.
Ali HDP, et al.
New. J. Chem., 32(7), 1153-1161 (2008)
3-Urea-1, 8-naphthalimides are good chemosensors: a highly selective dual colorimetric and fluorescent ICT based anion sensor for fluoride.
Duke RM and Gunnlaugsson T.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1503-1505 (2011)
Thorfinnur Gunnlaugsson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(1), 48-56 (2004-12-17)
The synthesis of the fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors 1-3 for bis-anions such as bis-carboxylates and pyrophosphate in organic solvents is described herein. These sensors are based on the receptor-spacer-fluorophore-spacer-receptor motif where the receptors are charge neutral aromatic thiourea