Kluczowe dokumenty
374881
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
86-90 °C/14 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
isocyanate
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- N-(5′-deoxy-3′-O-tert-butyldimethylsilyl-β-D-thymidin-5′-yl)-N′-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)-thiourea
- [1,3-bis(4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea]
- trans-1-(4-chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-3-(4-hydroxy-cyclohexyl)-urea
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
374881-5G | 4061836826642 |
374881-1G |