Kluczowe dokumenty
234311
Squalane
96%
Synonim(y):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Klucz InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as solvent in the synthesis of Europium dibenzoylmethide triethylammonium, brightest known triboluminescent (TL) material
- as lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
646326-1G | 4061825745299 |
646326-5G | 4061832250229 |
234311-5G | 4061838784506 |
234311-100G | 4061838784483 |
234311-500G | 4061838784490 |