Kluczowe dokumenty
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Synonim(y):
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
160-163 °C (External MSDS)
rozpuszczalność
insoluble 1.43 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Klucz InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3