Merck
PHR1914
Supelco
2-Ethylhexanoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Ethylhexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Beilstein:
1750468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.98 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
rodzina API
2-ethylhexanoic acid
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
699 °F
granice wybuchowości
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0955 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
114 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Victoria C de Leeuw et al.
Toxicology letters, 303, 28-37 (2018-12-24)
In vitro assays to assess developmental neurotoxicity of chemicals are highly desirable. The murine neural embryonic stem cell test (ESTn) can mimic parts of early differentiation of embryonic brain and may therefore be useful for this purpose. The aim of