Merck
161470
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexanepropionic acid
99%
Synonim(y):
3-Cyclohexylpropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Beilstein:
2042799
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
275.8 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Cyclohexanepropionic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of 2-[(1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetamide derivatives for in vitro paraoxonase-1 (PON1) studies.
  • To synthesize chemical intermediates such as cyclohexanepropanenitrile , cyclohexanepropanamide , cyclohexanepropanol , and 1-oxaspiro[4.5]decan-2-one .
Działania biochem./fizjol.
3-Cyclohexanepropionic acid facilitates oral delivery of cromolyn via permeation across/through the membrane in rats.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and evaluation of novel 2-[(1, 2, 4-triazol-3-yl) thio] acetamide derivatives as potential serum paraoxonase-1 (PON1) activators
YURTTA L, et al.
Marmara Pharmaceutical Journal, 21(4), 967-977 (2017)
A Leone-Bay et al.
Pharmaceutical research, 13(2), 222-226 (1996-02-01)
Herein we report the discovery of a group of derivatized alpha-amino acids that increase the oral bioavailability of sodium cromolyn. We prepared three N-acylated alpha-amino acids and used these compounds to demonstrate the oral delivery of cromolyn in an in
C-H oxygenation at tertiary carbon centers using iodine oxidant
Kiyokawa K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 54(55), 7609-7612 (2018)
Ethylenation of aldehydes to 3-propanal, propanol and propanoic acid derivatives
Payne DT, et al.
Scientific reports, 7(1), 1720-1720 (2017)
Remote Allylation of Unactivated C (sp3)-H Bonds Triggered by Photogenerated Amidyl Radicals
Xu B and Tambar UK
ACS Catalysis, 21(7), 947-955 (2019)