Kluczowe dokumenty
C112003
Cyclopentanecarboxylic acid
99%
Synonim(y):
Cyclopentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
2039729
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
gęstość
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Naoto Tsuda et al.
PloS one, 9(11), e112027-e112027 (2014-11-19)
Diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) catalyzes the final committed step in triglyceride biosynthesis. DGAT1 null mice are known to be resistant to diet-induced obesity, and more insulin sensitive relative to the wild-type; however, the mice exhibit abnormalities in the skin. This