About This Item
Wzór liniowy:
C5H7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
121-124 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h3H,1-2,4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 1-cyklopentenokarboksylowy został oceniony jako nowy skuteczny lek przeciwdrgawkowy w ramach Anticonvulsant Screening Program (ASP) Programu Rozwoju Leków Przeciwpadaczkowych.
Zastosowanie
Kwas 1-cyklopentenokarboksylowy został użyty do syntezy kwasu cis-8-heksahydroindanokarboksylowego w reakcji Dielsa-Aldera z butadienem. Został on również wykorzystany w syntezie pochodnych izoksazolu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Preparation of cis-Hexahydroindane-8-carboxylic Acid.
DAUBEN W, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(2), 297-300 (1961)
Pengcheng P Shao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(18), 5334-5338 (2009-08-18)
A series of novel isoxazole voltage gated sodium channel blockers have been synthesized and evaluated. Substitutions on the benzylic position of benzamide were investigated to determine their effect on Na(v)1.7 inhibitory potency. The spirocyclobutyl substitution had the most significant enhancement
Marzanna Strupińska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 66(2), 155-159 (2009-09-02)
Previously obtained picolinic acid benzylamide is a potent anticonvulsant with low neurotoxicity. In search for new effective anticonvulsants twelve new benzylamides (1-12) were synthesized and preliminary evaluated in the Anticonvulsant Screening Program (ASP) of Antiepileptic Drug Development Program (ADDP) of
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
328324-5G | 4061831810554 |
328324-1G | 4061825584577 |
328324-250MG |