Merck
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C