Kluczowe dokumenty
M75209
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Beilstein:
1734432
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M75209-25G | 4061834062134 |
M75209-100G |