Merck
142476
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol undergoes bulk polycondensation with diacid monomer (terephthalic acid) to yield poly(ethylene terephthalate) copolymers.
Zastosowanie
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol was used in the synthesis of polyesters.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)