Merck
W249009
Sigma-Aldrich
Furfuryl acetate
≥98%, FG
Synonim(y):
2-acetoxymethyl furan, 2-acetoxymethylfuran, Acetic acid furfuryl ester, Furan-2-ylmethyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer FEMA:
2490
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2065
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.128
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
175-177 °C (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Plausible PEPPSI catalysts for direct C-H functionalization of five-membered heterocyclic bioactive motifs: synthesis, spectral, X-ray crystallographic characterizations and catalytic activity.: This publication discusses the synthesis and catalytic activities of PEPPSI catalysts, exploring their interactions with compounds including furfuryl acetate. The findings are significant for chemists involved in synthetic and medicinal chemistry (Bensalah et al., 2023).
  • Influence of baking conditions and formulation on furanic derivatives, 3-methylbutanal and hexanal and other quality characteristics of lab-made and commercial biscuits.: Investigating the effects of baking conditions on the formation of furanic compounds such as furfuryl acetate in biscuits, this study links process parameters to flavor and safety outcomes in food production, offering insights into food chemistry and product development (Acquaticci et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde