Kluczowe dokumenty
W272809
Methyl octanoate
99%, FG
Synonim(y):
Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity; citrus; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Efficient identification of raw and ripe tung oil using headspace GC-MS.: This research demonstrates the use of headspace gas chromatography-mass spectrometry for identifying components, including methyl octanoate, in tung oil. The method offers applications in quality control and authentication of oil products (Xu et al., 2021).
- Chemical kinetic study of the oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel: methyl octanoate-ethanol mixtures.: The paper investigates the oxidation kinetics of methyl octanoate and ethanol mixtures, providing insights into their use as biofuels. This study is significant for the development of renewable energy sources (Togbe et al., 2010).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W272809-9KG-K | 4061837520549 |
W272809-SAMPLE | |
W272809-SAMPLE-K | 4061837516238 |
W272809-1KG | |
W272809-1KG-K | 4061837520532 |
W272809-20KG | |
W272809-20KG-K | |
W272809-9KG |