Merck
W278904
Sigma-Aldrich
Nonyl alcohol
≥98%, FCC
Synonim(y):
1-Nonanol, Alcohol C9, Nonyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer FEMA:
2789
Beilstein:
969213
Numer WE:
Nr Rady Europy:
55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.007
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
13 mmHg ( 104 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−8-−6 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; floral
ciąg SMILES
CCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis, X-ray crystal structures, thermal and electrochemical properties of thiosemicarbazidatodioxouranium(VI) complexes.: The article details the synthesis and characterization of uranium complexes involving Nonyl alcohol. The study provides insights into the structural and electrochemical properties of these complexes, contributing to the field of coordination chemistry. (Sahin et al., 2010).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathias Ditzen et al.
Chemical senses, 28(9), 781-789 (2003-12-05)
The brain's link between perception and action involves several steps, which include stimulus transduction, neuronal coding of the stimulus, comparison to a memory template and choice of an appropriate behavioral response. All of these need time, and many studies report
G Mougabure Cueto et al.
Journal of medical entomology, 39(3), 457-460 (2002-06-14)
The effectiveness of 1-octanol, 1-nonanol, 1-decanol, 1-undecanol, and 1-dodecanol was evaluated by immersion method against susceptible and permethrin-resistant head lice, Pediculus humanus capitis De Geer, from Buenos Aires, Argentina. All the tested alcohols showed knockdown effect at 10 min and
Guanghui Zhao et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 715-725 (2009-11-21)
This study investigated the potential of capsules containing 1-nonanol for the adsorption of phenol at high initial concentrations. The polysulfone capsules containing 1-nonanol (PSF@1-nonanol capsules) were successfully prepared with a phase inversion method, and the results showed that 1-nonanol was
Emmanuel Perisse et al.
BMC biology, 7, 30-30 (2009-06-18)
Synaptic plasticity associated with an important wave of gene transcription and protein synthesis underlies long-term memory processes. Calcium (Ca2+) plays an important role in a variety of neuronal functions and indirect evidence suggests that it may be involved in synaptic
D M Greene-McDowelle et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 37(6), 883-893 (1999-05-26)
The fungi Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus produce the hepatocarcinogenic, secondary metabolites, aflatoxins, in cottonseed, corn, peanuts and treenuts. Results have shown that aflatoxigenic strains of A. flavus and A. parasiticus grown in the presence of specific cotton-leaf volatiles exhibit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W278904-20KG
W278904-SAMPLE-K4061837516764
W278904-1KG
W278904-1KG-K4061837800498
W278904-20KG-K4061837800504
W278904-8KG
W278904-8KG-K4061837800511
W278904-SAMPLE