8.06866
1-Nonanol
for synthesis
Synonim(y):
1-Nonanol, Nonyl alcohol
About This Item
ciśnienie pary
1.7 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
237 °C
siła działania
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.80-6.10 % (v/v)
kinematic viscosity
12.97 cSt(20 °C)
tw
212.1 °C/1018 hPa
mp
-7 °C
temp. przejścia
flash point 98.75 °C
gęstość
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Klucz InChI
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup