Merck
W427100
Sigma-Aldrich
2-Decanone
≥98%
Synonim(y):
Methyl octyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
4271
Beilstein:
1747463
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.150
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7511-7521 (2015-08-01)
To establish the odor profiles of three differently fabricated commercial Swiss Tilsit cheeses, analyses were conducted using headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry/pulsed flame photometric detection and gas chromatography-olfactometry to identify and quantitate volatile compounds. In addition, odor quality and
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at