Kluczowe dokumenty
U1303
2-Undecanone
99%
Synonim(y):
Methyl nonyl ketone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?