Merck
136999
Sigma-Aldrich
6-Undecanone
97%
Synonim(y):
Diamyl ketone, Dipentyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
14.6 °C (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O/c1-3-5-7-9-11(12)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ZPQAKYPOZRXKFA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Undekanon działa jako rozpuszczalnik podczas analizy pirolizy ligniny w próbkach aerozolu. Jest to skuteczna ciecz membranowa w technice ciekłej membrany wspomaganej do wstępnej obróbki próbek osocza przed elektroforezą w strefie kapilarnej.
Zastosowanie
6-Undekanon został wykorzystany w systematycznym badaniu przesiewowym różnych rozpuszczalników organicznych stosowanych jako ciekłe membrany nośne w ekstrakcji elektromembranowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Murtaza Hyder et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 48-53 (2012-07-04)
A method based on three-phase hollow fiber liquid phase microextraction was developed and successfully applied to aerosols for the analysis of lignin pyrolysis acids such as syringic acid, vanillic acid and p-salicylic acid. Important parameters related to extraction process like
S Pálmarsdóttir et al.
Journal of capillary electrophoresis, 2(4), 185-189 (1995-07-01)
The potential of using the supported liquid membrane (SLM) technique for pretreatment of plasma samples before analysis with capillary zone electrophoresis (CZE) has been investigated. A basic drug, bambuterol, was used as a model substance in a system, where either
Knut Fredrik Seip et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(8), 2151-2161 (2013-10-19)
The current work presents a large systematic screening of 61 possible organic solvents used as supported liquid membranes (SLM) in electromembrane extraction (EME). For each organic solvent, recovery, current across the SLM, and stability considerations have been investigated and correlated
Knut Fredrik Seip et al.
Journal of chromatography. A, 1347, 1-7 (2014-05-06)
Electromembrane extraction (EME) was performed on samples containing substantial amounts of NaCl to investigate how the presence of salts affected the recovery, repeatability, and membrane current in the extraction system. A group of 17 non-polar basic drugs with various physical