Kluczowe dokumenty
259519
3-Nonanone
99%
Synonim(y):
Ethyl hexyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Beilstein:
1700447
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O/c1-3-5-6-7-8-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Nonanon został użyty jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu istotnych lotnych składników pacharanu (napoju alkoholowego).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Quantification of significant volatile components of pacharan.
Fernandez-Garcia T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 206(6), 414-416 (1998)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The