Merck
136913
Sigma-Aldrich
3-Octanone
≥98%
Synonim(y):
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Beilstein:
1700021
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Oktanon jest powszechnym metabolitem wytwarzanym przez niektóre gatunki grzybów.
Zastosowanie
3-Oktanon został użyty do zbadania wpływu fotokatalizatora TiO2 na szybkość i stosunek produktów generowanych w fotokatalitycznym utlenianiu 3-oktanonu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of water, salt water, and silicone overcoating of the TiO2 photocatalyst on the rates and products of photocatalytic oxidation of liquid 3-octanol and 3-octanone.
Sunada F and Heller A.
Environmental Science & Technology, 32(2), 282-286 (1998)
A L Sunesson et al.
The Annals of occupational hygiene, 40(4), 397-410 (1996-08-01)
Two fungal species commonly found in indoor environments, Penicillium commune and Paecilomyces variotü, were cultivated on pine wood and on a combination of gypsum board and mineral wool. Air from the cultures was adsorbed on Tenax TA and analysed using
D Tuma et al.
International journal of food microbiology, 8(2), 103-119 (1989-05-01)
Western hard red spring wheat, stored at 20 and 25% moisture contents for 10 months during 1985-86, was monitored for biotic and abiotic variables in 10 unheated bins in Winnipeg, Manitoba. The major odor volatiles identified were 3-methyl-1-butanol, 3-octanone and
Martin J Schnermann et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(14), 6158-6163 (2010-03-25)
Golgi-modifying properties of the spongian diterpene macfarlandin E (MacE) and a synthetic analog, t-Bu-MacE, containing its 2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-one moiety are reported. Natural product screening efforts identified MacE as inducing a novel morphological change in Golgi structure defined by ribbon fragmentation with
Marek Nemcovic et al.
FEMS microbiology letters, 284(2), 231-236 (2008-05-31)
Light and starvation are two principal environmental stimuli inducing conidiation in the soil micromycete Trichoderma spp. We observed that volatiles produced by conidiating colonies of Trichoderma spp. elicited conidiation in colonies that had not been induced previously by exposure to