Kluczowe dokumenty
537683
2-Heptanone
99%
Synonim(y):
Methyl pentyl ketone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.94 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.14 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
739 °F
granice wybuchowości
1.11 %, 65 °F
7.9 %, 121 °F
metody
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 4.21 g/L at 20 °C
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?