Kluczowe dokumenty
H6511
3-Heptanone
98%
Synonim(y):
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?