Merck
W329002
Sigma-Aldrich
3-Hexanone
≥97%
Synonim(y):
Ethyl propyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer FEMA:
3290
Beilstein:
1738025
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4125
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.096
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.400 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; waxy; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Heksanon został zgłoszony jako jeden z lotnych związków organicznych (LZO) w liściach pandanu, truskawkach i owocach aceroli.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile composition of pandan leaves (Pandanus amaryllifolius).
Flavor chemistry of ethnic foods, 105-109 (1999)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Blas Agut et al.
The New phytologist, 207(3), 790-804 (2015-03-17)
The citrus rootstocks sour orange and Cleopatra mandarin display differential resistance against Tetranychus urticae. Sour orange plants support reduced oviposition, growth rates and damage compared with Cleopatra mandarin plants. Jasmonic acid signalling and flavonoid accumulation have been revealed as key
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W329002-1KG4061837905834
W329002-SAMPLE4061837905865
W329002-100G4061837905827
W329002-25G4061837905841