Kluczowe dokumenty
8.01756
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Benzaldehyde, Bitter almond oil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
202-860-4
NACRES:
NA.22
bp:
179 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
190 °C
siła działania
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.4-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.9 (1 g/L in H2O)
bp
179 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
temp. przejścia
flash point 64 °C
rozpuszczalność
3.3 g/L
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Benzaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • β-amino ketone derivatives by Cu nanoparticles catalyzed one-pot, three-component Mannich reaction with various aromatic ketones and amines.
  • Enantioselective 1-phenyl-1-propanol by asymmetric addition of diethylzinc in the presence of fenchone-based derivatives as catalysts.
  • Benzoylborane by reacting with a boryl Grignard reagent (borylmagnesium).
  • Diethyl benzylidenemalonate by piperidine catalyzed reaction with diethyl malonate.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.046
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reactions under microwave conditions
Tetrahedron Organic Chemistry Series (2005)