Merck
108707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanone
97%
Synonim(y):
Ethyl isopropyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1698849
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021212
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
tw
113 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Methyl-3-pentanone may be used to study the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of lithium salts on the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide (LiTMP). A convenient method for highly E-selective enolate formation.
Hall PL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9571-9574 (1991)
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)