Kluczowe dokumenty
103128
2-Methyl-3-heptanone
99%
Synonim(y):
Butyl isopropyl ketone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
XYYMFUCZDNNGFS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?