1.05614
Roztwór podchlorynu sodu
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Synonim(y):
Ług wybielający sodowy, Eau de Labarraque
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
ciśnienie pary
20 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Formularz
liquid
stężenie
6-14% (NaClO)
zanieczyszczenia
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
gęstość
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
Klucz InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A Mechanistic Spectrum of O-H Bond Cleavage Observed for Reactions of Phenols with a Manganese Superoxo Complex: Ten artykuł zapewnia mechanistyczne zrozumienie reaktywności fenoli, takich jak 4-nitrofenol, z superoksokompleksami manganu, potencjalnie prowadząc do nowych metod katalitycznych do zastosowań środowiskowych i syntetycznych (Tian et al., 2024).
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine